Learn More
Ácido perclórico, puro, solución de 0,1 M en ácido acético, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 348630010
124.84 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7601-90-3 Peso : 1.06000kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidaciónEspecificaciones
Perchloric acid | |
0.1 M Solution in Acetic Acid | |
1.0600 g/ml | |
1,06 | |
1 l | |
Líquido | |
2920 | |
15, 7267 | |
Solubilidad en agua: insoluble. | |
O[Cl](=O)(=O)=O | |
100.45 | |
CHEBI:29221 | |
Pure |
Incolora | |
7601-90-3,64-19-7 | |
Frasco de plástico | |
40 °C | |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
01,796; 02,309; 03,220; 06,453; 09,279; 11,402 | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
ácido perclórico | |
24247 | |
100.46 |
Seguridad y manipulación
- Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.