Learn More
Perchloric Acid, 0.1M, Chem Lab™
Catalog Number p-8014513
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Grado:
Laboratory
Reagent Acc. Ph. Eur. 9(4.2.2)
pH <2
Color Incolora
Densidad 1.05g/mL
Olor Ácido acético
Envase 1 l
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Grado Laboratory
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido perclórico 0.1 mol/l en Acido ácético 100%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: perchloric acid, acetic acid