Learn More
Pentafluorofenilo pirimidina-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10450734
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
921938-48-9
C11H3F5N2O2
290.15
MFCD09702344
TZPLYNSLIVPKAH-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, perfluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229455
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) pirimidina-5carboxilato
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=CN=C2)C(F)=C1F
921938-48-9
C11H3F5N2O2
290.15
MFCD09702344
TZPLYNSLIVPKAH-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, perfluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229455
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) pirimidina-5carboxilato
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=CN=C2)C(F)=C1F
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.15
Porcentaje de pureza 97%