Learn More
3-(1,3-Dioxolan-2-il)tiofeno-2-carboxilato de pentafluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10022164
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
910037-02-4
C14H7F5O4S
366.26
MFCD09702392
FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229594
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 3-(1,3-dioxolan-2-il)tiofeno-2-carboxilato
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=C(C=CS2)C2OCCO2)C(F)=C1F
910037-02-4
C14H7F5O4S
366.26
MFCD09702392
FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229594
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 3-(1,3-dioxolan-2-il)tiofeno-2-carboxilato
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=C(C=CS2)C2OCCO2)C(F)=C1F
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 3-(1, 3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.26
Porcentaje de pureza 97%