Learn More
2-Pirrolidin-1-ilpirimidina-5-carboxilato de pentafluorofenilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586886
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
946409-38-7
C15H10F5N3O2
359.26
MFCD09817560
YXDSLCBLWCPTJQ-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229768
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2-pirrolidin-1-ilpirimidina-5-carboxilato
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(N=C2)N2CCCC2)C(F)=C1F
946409-38-7
C15H10F5N3O2
359.26
MFCD09817560
YXDSLCBLWCPTJQ-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229768
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2-pirrolidin-1-ilpirimidina-5-carboxilato
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(N=C2)N2CCCC2)C(F)=C1F
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.25
Porcentaje de pureza 97%