Learn More
2-Morfolin-4-ilpirimidina-5-carboxilato de pentafluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586883
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
941717-05-1
C15H10F5N3O3
375.255
MFCD09879983
SXCSIAUTNMKWKC-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229769
2-morfolina-4-ilpirimidina-5-carboxilato de (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo)
C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
941717-05-1
C15H10F5N3O3
375.255
MFCD09879983
SXCSIAUTNMKWKC-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229769
2-morfolina-4-ilpirimidina-5-carboxilato de (2,3,4,5,6-pentafluorofenilo)
C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.25
Porcentaje de pureza 97%