Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Bull's Eye™ I
412.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color:
Negro
Rojo
Verde
Descripción
- Diseñadas para evitar interferencias con la culata del rifle y no distraerse al disparar.
- Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso.
- Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas.
- Banda de sujeción plegable para un almacenamiento fácil y protector en un bolsillo o bolsa.
- Clasificación de atenuación:
- Alto: 32
- Medio: 24
- Bajo: 15
Especificaciones
Color | Verde |
Certificaciones/conformidad | Homologación CE, EN 352-1: 2002 |
Reducción del ruido nominal (RRN) | 27 dB |
Tipo de producto | Orejeras |
Modelo | Plegable, sobre la cabeza |
Foldable | Sí |