missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PELP1 Antibody (4F1D1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€ - 552.00€
Especificaciones
| Antígeno | PELP1 |
|---|---|
| Clon | 4F1D1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18273054
|
Novus Biologicals
NBP2-61778 |
0.1 mL |
552.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18612248
|
Novus Biologicals
NBP2-61778-0.025ml |
0.025 mL |
203.00€
0.03 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PELP1 Monoclonal specifically detects PELP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.Especificaciones
| PELP1 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| HMX3, MNARmodulator of nongenomic activity of estrogen receptor, Modulator of non-genomic activity of estrogen receptor, P160, proline and glutamic acid rich nuclear protein, proline, glutamate and leucine rich protein 1, proline, glutamic acid and leucine rich protein 1, proline-, glutamic acid- and leucine-rich protein 1, proline-, glutamic acid-, leucine-rich protein 1, Transcription factor HMX3 | |
| PELP1 | |
| IgG2b | |
| Protein G purified |
| 4F1D1 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Cellular Markers, Transcription Factors and Regulators | |
| 27043 | |
| Purified recombinant fragment of human PELP1 (AA: 1031-1180) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 120 kDa |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto