missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PELP1 Antibody (4F1D1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18612248 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18612248 0.025 mL 0.03 ml
18273054 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18612248

Marca: Novus Biologicals NBP2617780.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PELP1 Monoclonal specifically detects PELP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PELP1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 4F1D1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen HMX3, MNARmodulator of nongenomic activity of estrogen receptor, Modulator of non-genomic activity of estrogen receptor, P160, proline and glutamic acid rich nuclear protein, proline, glutamate and leucine rich protein 1, proline, glutamic acid and leucine rich protein 1, proline-, glutamic acid- and leucine-rich protein 1, proline-, glutamic acid-, leucine-rich protein 1, Transcription factor HMX3
Símbolos de los genes PELP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human PELP1 (AA: 1031-1180) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 120 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mL
Disciplina de investigación Cellular Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27043
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.