Learn More
PEG (methoxy group) Rabbit, Clone: RM105, Abnova™
Rabbit monoclonal antibody raised against polyethylene glycol (methoxy group).
Marca: Abnova MAB12825.100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Especificaciones
PEG (methoxy group) | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
ELISA (0.01-0.3 ug/mL) Flow Cytometry Immunocytochemistry Immunohistochemistry (0.5-2 ug/mL) Immunoprecipitation Western Blot (0.05-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
Rabbit | |
Protein A affinity purification | |
RUO | |
This antibody reacts to the methoxy group of Polyethylene glycol (PEG). It is specific for methoxypoly (ethylene glycol). | |
Liquid |
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunoprecipitation, Western Blot | |
RM105 | |
Rabbit monoclonal antibody raised against polyethylene glycol (methoxy group). | |
In PBS (50% glycerol, 1% BSA, 0.09% sodium azide) | |
Polyethylene glycol (methoxy group) conjugated with KLH. | |
100 μg | |
Primary | |
Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
IgG |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium phosphate monobasic, potassium phosphate dibasic