Learn More
Cytiva Kit de tubos de PEEK, DI 0,25 mm
Incluye tubo y conector con apriete manual
Marca: Cytiva 18-1122-12
Detalles adicionales : Peso : 0.04300kg
Especificaciones
AKTAexplorer 10 | |
1 tubo G5 de 0,27 m de longitud, 1 tubo G7 de 0,55 m de longitud, 1 tubo G8 de 0,16 m de longitud, 1 tubo G9 de 0,45 m de longitud, 1 tubo G10 de 0,12 m de longitud, 1 tubo G11 de 0,6 m de longitud, 20 conectores de ajuste manual de 4 mm (0,16 pulg.) | |
PEEK |
Kit de tubos | |
0,27 mm |