Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Tubing, 360μm O.D., 5 ft
Designed specifically for modern LC, LCMS and automation useage. A flexible alternative to stainless steel tubing in high pressure applications, it ensures reproducibility in your chromatography flow rates and results through smooth internal surface along with consistent and tight toleranced IDs
33.50€
Especificaciones
Intervalo de pH | De 2 a 14 |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 360 μm |
Longitud global (imperial) | 5 pies |
Material | PEEK |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 100 °C |
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15781049
|
Trajan Scientific and Medical
1304002000-5F |
Natural | 50 μm (0,002 pulgadas) |
33.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15721059
|
Trajan Scientific and Medical
1304003006-5F |
Negro | 75 μm (0,003 pulgadas) |
33.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15761059
|
Trajan Scientific and Medical
1304004001-5F |
Rojo | 100 μm (0,004 pulgadas) |
33.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15701069
|
Trajan Scientific and Medical
1304005005-5F |
Verde | 125 μm (0,005 pulgadas) |
33.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15741069
|
Trajan Scientific and Medical
1304006002-5F |
Amarillo | 150 μm (0,006 pulgadas) |
33.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Excellent chemical resistance and inert to most commonly used solvents. Exceptions are very caustic reagents, strong acids and bases
- Bio-inert ad bio-compatible
- Color coded to industry standards for easy identification of inner diameter
- Leach-free colorants
- Smooth inner walls and precise IDs
- Works well with either polymer fittings as well as stainless steel fittings
- Can be formed to specific customer needs
Especificaciones
De 2 a 14 | |
5 pies | |
100 °C |
360 μm | |
PEEK |
For research use only