Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de PEEK
Versilon™ PEEK Tubing is flexible, capillary tubing designed specifically for the demands of high-pressure chromatography (HPLC).
Marca: Saint Gobain Life Sciences 02006-20
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Los tubos
- Ligero
- Excelente estabilidad mecánica y química
- Superficie interna lisa
- Se pueden cortar fácilmente a las longitudes deseadas
- Alternativa para tubos de acero inoxidable
- Disponibles en muchos tamaños y esquemas de colores
- Biocompatibles
- Resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
Capillary Tubing | |
Naranja | |
0.02 in. | |
0,51 mm | |
1,52 m | |
5000 psi | |
100 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Cromatografía | |
1,6 mm | |
5 ft. | |
PEEK | |
212°F | |
100 °C |