Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Tubing, 1/8 in. O.D., 50 ft
Designed specifically for modern LC, LCMS and automation useage. A flexible alternative to stainless steel tubing in high pressure applications, it ensures reproducibility in your chromatography flow rates and results through smooth internal surface along with consistent and tight toleranced IDs
480.00€
Especificaciones
Color Natural
Intervalo de pH De 2 a 14
Diámetro exterior (imperial) 1/8 pulg
Longitud global (imperial) 50 pies
Material PEEK
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
15791039
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical
1303062000-50F
Natural 0,062 in
480.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15731049
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical
1303080000-50F
Natural 0,080 in
480.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Excellent chemical resistance and inert to most commonly used solvents. Exceptions are very caustic reagents, strong acids and bases
  • Bio-inert ad bio-compatible
  • Color coded to industry standards for easy identification of inner diameter
  • Leach-free colorants
  • Smooth inner walls and precise IDs
  • Works well with either polymer fittings as well as stainless steel fittings
  • Can be formed to specific customer needs
Especificaciones
Especificaciones
Natural
1/8 pulg
PEEK
De 2 a 14
50 pies
100 °C
Documentos
Product Certifications
For research use only