Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Tubing, 1/32 in. O.D., 50 ft
Designed specifically for modern LC, LCMS and automation useage. A flexible alternative to stainless steel tubing in high pressure applications, it ensures reproducibility in your chromatography flow rates and results through smooth internal surface along with consistent and tight toleranced IDs
Marca: Trajan Scientific and Medical 1301020004-50F
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Excelente resistencia química e inerte a los disolventes más utilizados. A los únicos productos químicos a los que no es resistente es a los reactivos muy cáusticos, lso ácidos fuertes y las bases
- Bioinerte y biocompatible
- Codificado por colores según los estándares del sector para identificar fácilmente el diámetro interior que presentan
- Colorantes sin lixiviación
- Paredes interiores lisas y siámetros interiores precisos
- Es compatible con conectores de polímero o acero inoxidable
- Se puede le puede dar la forma que el usuario necesite
Especificaciones
Naranja | |
0,020 in | |
50 pies | |
3000 psi (207 bar) |
De 2 a 14 | |
1/32 pulg | |
PEEK | |
100 °C |
For research use only