Learn More
Gilson™ Tubos de alta presión codificados por colores PEEK
Marca: Gilson™ 02006-08
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Especificaciones
Tubos de alta presión | |
Negro | |
± 0,00381 mm (± 0,001 pulgadas) | |
Suave | |
1,58 mm | |
PEEK | |
-51 °C |
Esterilizables en autoclave | |
Desde 0 hasta 14 | |
Óxido de etileno, irradiación gamma, térmico | |
Ideal para aplicaciones de alta presión | |
1,5 m | |
De 500 a 10000 psi | |
100 °C |