Learn More
Hamilton™ PEEK Analytical Guard Column Starter Kit
Cromatografía de intercambio iónico de detección de alta sensibilidad de aniones orgánicos e inorgánicos, ácidos orgánicos, especies de arsénico orgánico e inorgánico, haluros, nucleótidos.
Marca: Hamilton™ 79727
Detalles adicionales : Peso : 0.15700kg
Descripción
- Modo de separación:Intercambio aniónico
- Kit de cartuchos de protección
Especificaciones
3 mm | |
8 mm | |
De 12 a 20 μm | |
PSDVB/trimetilamonio |
1 soporte, 2 cartuchos | |
29,99 bar (5000 psi) | |
PRP-X110 | |
PEEK |