Learn More
Hamilton™ Peek Analytical Guard Column Replacement Cartridges
384.00€ - 454.00€
Especificaciones
Cantidad | 5/pack |
---|---|
Longitud (métrico) | 8 mm |
Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
Material | PEEK |
Código de producto | Marca | Material de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11533354
|
Hamilton™
79833 |
PSDVB/itaconato |
384.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11553394
|
Hamilton™
79320 |
Poli(cloruo de metacriloamido-propiltrimetilamonio) |
454.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11513374
|
Hamilton™
79362 |
PSDVB/Poli(metacrilamida de dimetilamido-propilo) |
412.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12644885
|
Hamilton™
79729 |
PSDVB/trimetilamonio |
425.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
5/pack | |
29,99 bar (5000 psi) | |
PEEK |
8 mm | |
3 mm | |
Cartucho de repuesto de precolumnas |