Learn More
Hamilton™ Cartuchos de repuesto para precolumna analítica de PEEK
Código de producto. 11533354
Change view
Click to view available options
Material de embalaje:
PSDVB/Poli(metacrilamida de dimetilamido-propilo)
PSDVB/itaconato
PSDVB/trimetilamonio
Poli(cloruo de metacriloamido-propiltrimetilamonio)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de embalaje unitSize
11533354 PSDVB/itaconato paquete de 5
11553394 Poli(cloruo de metacriloamido-propiltrimetilamonio) paquete de 5
11513374 PSDVB/Poli(metacrilamida de dimetilamido-propilo) paquete de 5
12644885 PSDVB/trimetilamonio paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11533354 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79833
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 5/pack
Tamaño de partículas 7 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Presión máxima 29,99 bar (5000 psi)
Tipo Cartuchos de repuesto para precolumna
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Fase estacionaria PRP-X800
Material PEEK
Material de embalaje PSDVB/itaconato
Formato de columna Cartucho de repuesto de precolumnas