Learn More
Brand™ Enjuagador de pipetas
Solución rápida y segura ideal para lavar pipetas de hasta 460 mm de longitud.
Marca: Brand™ 29120
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Información de órdenes
DiameterMetric
Especificaciones
734mm | |
170mm | |
PE-HDf | |
Lavador de pipetas automático |