Learn More
asecos™ Nivel de almacenamiento PE
Nivel de almacenamiento adicional
174.90€ - 241.68€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Tipo | Storage Level |
Fondo (imperial) | 23.62 in. |
Fondo (métrico) | 600.00 mm |
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17846366
|
asecos™
27883 |
11 kg |
241.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17856336
|
asecos™
27881 |
15 kg |
174.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17856586
|
asecos™
27882 |
21 kg |
174.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- incl. travesaños de refuerzo y pasadores de seguridad
Especificaciones
Polietileno | |
Storage Level | |
23.62 in. | |
600.00 mm |