Learn More
PDF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24842-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16823345
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Removes the formyl group from the N-terminal Met of newly synthesized proteins.
Especificaciones
Especificaciones
PDF
Polyclonal
Unconjugated
PDF
PDF, PDF1A, Polypeptide deformylase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
64146
-20°C
Liquid
Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9HBH1
PDF
PDF Fusion Protein Ag18233