Learn More
PCR WaterAbnova™
Manufactured and tested for use as a component in PCR reactions, Validated as well for use with highly sensitive PCR reaction including those with eubacterial primer sets.
Marca: Abnova D0022.10x1.8mL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Cantidad | 10 x 1.8 mL |
---|
Descripción
Se almacena en tubos de 2 ml para evitar la fusión y congelación innecesarias de todo el suministro de agua.Identificadores de productos químicos
Especificaciones
10 x 1.8 mL |
Seguridad y manipulación
- X10 PCR Water 1.8 mL