Learn More
Labcon Estación de trabajo de preparación para PCR
Admite placas de PCR, tubos de PCR, tiras de PCR en gradilla extraíble y microtubos de 0,5, 1,5 o 2,0 ml.
Marca: Labcon 2720-229-000-9
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
- Estación de trabajo de preparación para PCR
- Admite placas de PCR, tubos de PCR, tiras de PCR en gradilla extraíble y microtubos de 0,5, 1,5 o 2,0 ml.
- Perfecta para PCR u otra preparación
- Fabricados en polipropileno
- Esterilizable en autoclave
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Colores variados | |
Workstation | |
2/paq. |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP | |
Polipropileno | |
Admite placas de PCR. | |
No estéril |