Learn More
PBX3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PBX3 |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16890344
|
Proteintech
12571-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16880344
|
Proteintech
12571-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PBX3 is a transcriptional activator that binds the sequence 5′-ATCAATCAA-3′.Especificaciones
| PBX3 | |
| Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| O35317, P40426 | |
| 18516, 311876, 5090 | |
| PBX3 Fusion Protein Ag3239 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PBX3 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Homeobox protein PBX3, PBX3, pre B cell leukemia homeobox 3 | |
| PBX3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |