Learn More
PBX3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16890344 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16890344 20 μL 20 microlitros
16880344 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16890344 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 125711AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
PBX3 is a transcriptional activator that binds the sequence 5′-ATCAATCAA-3′.
Especificaciones
Antígeno PBX3
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PBX3
N.º de referencia del gen O35317, P40426
Alias de gen Homeobox protein PBX3, PBX3, pre B cell leukemia homeobox 3
Símbolos de los genes PBX3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PBX3 Fusion Protein Ag3239
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18516, 311876, 5090
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG