Learn More
PBX3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 12571-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PBX3 is a transcriptional activator that binds the sequence 5′-ATCAATCAA-3′.Especificaciones
| PBX3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBX3 | |
| Homeobox protein PBX3, PBX3, pre B cell leukemia homeobox 3 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 18516, 311876, 5090 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O35317, P40426 | |
| PBX3 | |
| PBX3 Fusion Protein Ag3239 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu