Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Patrick XD
Una opción ideal cuando se necesita una protección óptima de los pies. Una sólida y resistente plancha de acero en la suela y una pala de cuero resistente defienden los pies de peligros inesperados. El soporte del arco anatómico, perfectamente equilibrado, mantendrá los pies en forma y frescos.
Marca: Emma Safety Footwear MM73186641
Detalles adicionales : Peso : 1.81100kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
Patrick XD | |
Cuero | |
41 |