Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Bulkhead Union
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
107.00€ - 114.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Unión de mamparo de compresión |
---|---|
Descripción | Conector de compresión |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PFA |
Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11760399
|
Cole-Parmer™
31320-82 |
1/8 pulg |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11750399
|
Cole-Parmer™
31320-83 |
1/4 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Superior chemical resistance with durable PFA composition.
- Get a tight seal at higher pressures.
- Withstand higher pressures than barbed fittings.
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Especificaciones
Unión de mamparo de compresión | |
Esterilizable en autoclave | |
Autoclave u óxido de etileno |
Conector de compresión | |
PFA | |
Transparente |