Learn More
Cole-Parmer™ Adaptador de tubo de compresión abocardado en forma de codo Parker Hannifin™
Conexión a alta presión y estanca para aplicaciones con químicos corrosivos
Marca: Cole-Parmer™ 30490-74
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Las partes húmedas de PFA y las tuercas de PVDF proporcionan una alta pureza y una excelente resistencia química
- Este diseño antigoteo soporta presiones de hasta 15,51 bar (225 psi)
- Ideal para aplicaciones de alta vibración o carga lateral
- Su bajo volumen muerto reduce el atrapamiento de partículas, limita el crecimiento bacteriano en agua desionizada y simplifica el aclarado
Especificaciones
Adaptador de tubo de compresión abocardado | |
PFA | |
1/2 pulg | |
Translúcido |
Abocardado × conector NPT(macho) | |
Aplicaciones con químicos corrosivos | |
NPT de 6,35 mm (1/2 pulgadas) |