Learn More
Thermo Scientific Chemicals Papaína, Carica papaya Látex
Código de producto. 15404369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404369 25 mg 25 miligramos
15414369 100 mg 100 miligramos
15494359 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15404369 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61875.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.63€
    73.65€ / 25 miligramos
    Ahorro 16.98€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Una proteasa de cisteína; descompone la matriz intercelular del cartílago
Papain, from papaya latex, has been used to digest carotid artery smooth muscle cells. Papain is used in dissecting solutions. It is used to produce Fab fragments of antibodies. It is used for cell dissociation since it has been shown to be more effective and less damaging with certain tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9001-73-4
Sinónimo EC 3.4.22.2
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Una proteasa de cisteína; descompone la matriz intercelular del cartílago
Peso molecular 23 kd
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Polvo liofilizado, 23 kDa
Cantidad 25 mg
Tipo de producto Proteasa
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Papain, Carica Papaya Latex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Papain