Learn More
Ácido pamoico, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022427
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
130-85-8
C23H16O6
388.38
MFCD00004079
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
8546
CHEBI:50186
4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
130-85-8
C23H16O6
388.38
MFCD00004079
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
8546
CHEBI:50186
4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Pamoic acid is used in preparation of repository derivatives of medicinal agents, used in pharmacology to increase the solubility of a drug in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido pamoico se utiliza en la preparación de los derivados del repositorio de los medicamentos, utilizados en farmacología para aumentar la solubilidad de un fármaco en el agua.
Solubilidad
Soluble en nitrobenceno, piridina
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pamoic Acid
Punto de fusión >300 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 901319
Índice Merck 14,7005
Información de solubilidad Soluble in nitrobenzene, pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.38
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 50g