Learn More
Paladio, 5 % en polvo de sulfato de bario, sin reducir, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium |
Nombre de nota | 5% on barium sulfate powder, Unreduced |
Color | Marrón |
Cantidad | 10 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |