Learn More
Alfa Aesar™ PACAP (6-38), Human, Ovine, Rat
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66342.M¬
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457659
  • 443.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
04-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
4024.79
Human, Ovine, Rat
Solid
-30° to -10°C
Solid
HPLC
1mg
RUO
PACAP (6-38), human, ovine, rat
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only