Learn More
GeneBLAzer™ Células P2RY11-NFAT-bla CHO-K1
Las células P2RY11-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ contienen el receptor humano purinérgico P2, acoplado a la proteína G, 11 (P2RY11).
Marca: GeneBLAzer™ K1729
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Símbolo de gen: P2RY11
- Número de referencia: NM_002566.4
- Estado de la población: Origen del clon unicelular
- Las células GeneBLAzer™ P2RY11-NFAT-bla CHO-K1 contienen el receptor humano purinérgico P2, acoplado a la proteína G, 11 (P2RY11) integrado de forma estable en la línea celular NFAT-bla CHO-K1 CellSensor™. Las células NFAT-bla CHO-K1 CellSensor™ (n.º de cat. K1534) contienen un gen marcador de betalactamasa bajo control del elemento de respuesta del factor nuclear de células T activadas (NFAT).
- Las células P2RY11-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ están funcionalmente validadas para las concentraciones Z' y EC50 de ATP. Además, las células P2RY11-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación.
- La expresión de P2RY11 está ampliamente distribuida y se ha encontrado en el cerebro, la hipófisis, los linfocitos, el bazo, los intestinos, los macrófagos, los pulmones, el estómago, el tejido adiposo, el páncreas, el riñón, la próstata, el corazón, la placenta, el hígado y el músculo esquelético. Se ha demostrado que la diferenciación de las células HL60 promielocíticas humanas y la maduración de las células dendríticas derivadas de monocitos están mediadas por la activación de ATP de P2RY11.
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
GPCR | |
2 x 106 células |
Fluorescente | |
Células P2RY11-NFAT-bla CHO-K1, protocolo de ensayo P2RY11-NFAT-bla CHO-K1, certificado de análisis | |
Células en proceso de división |