Learn More
DWK Life Sciences Tipo 1B insertos cuentagotas 7 mL de vidrio transparente WHEATON™
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Descripción
Los frascos y conjuntos cuentagotas de vidrio WHEATON™ se fabrican con vidrio tubular transparente y neutro y son la solución de envasado primario perfecta para una serie de aplicaciones de diagnóstico, farmacéuticas y médicas. Fabricados con vidrio neutro de tipo 1B, químicamente inerte, los frascos cuentagotas y los cuentagotas de vidrio son adecuados para aplicaciones de envasado clave, como los reactivos de grupos sanguíneos y los sueros de grupos raros. Los frascos cuentagotas de vidrio también son beneficiosos para diversas aplicaciones de diagnóstico in vitro en las que los resultados falsos positivos de los frascos cuentagotas de plástico pueden ser un problema. Los frascos cuentagotas se fabrican con un émbolo de caucho de calidad farmacéutica y una selección de tapones de colores para ayudar a distinguir los productos de los kits, y también se fabrican con un tamaño de gota controlado para garantizar la consistencia. Los viales también están disponibles como bandejas de viales embaladas en una caja o como bandejas de viales retractiladas en un palé para reducir los costes de envío regulares.
- Fabricado en vidrio neutro transparente tipo 1B
- Los tamaños estándar son 3 mL, 4,5 mL, 7 mL y 10 mL
- Tamaño de gota controlado de la unidad de goteo
- La elección de tapas de diferentes colores en las unidades de goteo permite la diferenciación en los kits de diagnóstico
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Descripción | Perilla negra |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Blanco |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | Sí |
Drop Size | De 45 to 55 μl |