Learn More
DWK Life Sciences Tipo 1B insertos cuentagotas 3 mL de vidrio transparente WHEATON™
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Descripción
Los frascos cuentagotas de vidrio de WHEATON™ están fabricados con vidrio tubular neutro transparente y son la solución de envasado principal perfecta para una amplia gama de aplicaciones de diagnóstico, farmacéuticas y sanitarias. Fabricados con vidrio neutro tipo 1B químicamente inerte, los frascos cuentagotas de vidrio son adecuados para aplicaciones de envasado clave, como reactivos de agrupación sanguínea y sueros de agrupación poco comunes. Los frascos cuentagotas de vidrio también son una ventaja para varias aplicaciones de diagnóstico in vitro en las que los falsos positivos de los frascos cuentagotas de plástico pueden ser motivo de preocupación. Los frascos cuentagotas se fabrican con perillas de caucho de grado farmacéutico y una selección de tapones de colores para ayudar a diferenciar los productos en los kits, y también se fabrican con un tamaño de gota controlado para garantizar la uniformidad. Los viales también están disponibles para su compra como bandejas de viales envasadas en una caja o bandejas de viales envueltas en un palé para reducir los costes de envío habituales.
- Fabricados con vidrio neutro transparente de tipo 1B
- Frasco cuentagotas con tamaño de gota controlado
- La elección de tapones de diferentes colores en los frascos cuentagotas permite la diferenciación en los kits de diagnóstico
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Descripción | Perilla blanca |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Blanco |
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Desechables | Sí |
Drop Size | De 45 to 55 μl |