Learn More
BINDER™ Serie CB-S Solid.Line Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente
Las incubadoras de la serie CB-S son idóneas para las aplicaciones rutinarias de cultivo de células: están libres de contaminación gracias a la esterilización por aire caliente a 180 °C y con un nivel de estabilidad del pH fiable gracias al sistema de medición por infrarrojos y CO2 sin deriva.
Marca: BINDER™ 9040-0191
Detalles adicionales : Peso : 125.00000kg
Descripción
- Las estufas microbiológicas de la serie CB-S son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo celular
- Están libres de contaminación debido a la esterilización por aire caliente a 180 °C y estabilidad de pH fiable gracias al sistema de medición de CO2 por infrarrojos sin deriva
- Intervalo de temperatura: Desde + 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + 50 °C
- Rango de humedad: Del 90 al 95 % de humedad relativa
- Autoesterilización con aire caliente a + 180 °C
- Sistema de humidificación con protección contra condensación
- Chorro de mezcla de gas de CO2 con efecto Venturi
- Sensor de CO2 con tecnología infrarroja
- LCD para mostrar la temperatura y el CO2 junto con información adicional y alarmas
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad fuertemente sellada
- Cámara con interior en acero inoxidable continuo sin soldaduras
- Estantes perforados, acero inoxidable
- Las unidades son apilables con adaptador de apilamiento
- Sistema de localización de averías con alarmas visuales y acústicas
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Contacto de alarma de tensión cero
- Puede apilarse con el modelo CB del mismo tamaño
Especificaciones
Serie CB-S - Incubadores de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable por calor | |
De 6 °C sobre la temperatura ambiente hasta 50 °C | |
CB-S260-230 V | |
740 x 785 x 1020 mm | |
200/230 V | |
50/60 Hz |
267 L | |
LCD | |
620 x 575 x 750 mm | |
122 kg | |
10 A |