Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio de boca ancha estándar transparentes con tapones de polipropileno blancos
Click to view available options
Capacidad (imperial):
4 oz
8 oz
16 oz
32 oz
32 oz
64 oz
128 oz
Capacidad (métrico):
120 mL
240 mL
480 ml
950 ml
950 ml
1920 ml
3810 ml
3840 ml
Descripción
- Cuenta con una boca ancha para facilitar la transferencia de contenido
- Las aplicaciones incluyen los sectores farmacéutico, químico, medioambiental y de envasado y almacenamiento de alimentos
- Fabricados con vidrio Flint transparente
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 950 ml |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Transparente |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Cantidad | 12 |
Color del tapón | Blanco |
Acabado del cuello | 70-400 |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Tipo de producto | Frasco de boca ancha estándar |