Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Prueba de aglutinación de látex: Listeria spp.
Se puede utilizar para obtener resultados rápidos de falsos positivos de medios selectivos para la identificación/diagnóstico específicos.
Marca: Novacyt - Microgen Bioproducts F48
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Pruebas específicas disponibles para una variedad de detecciones de infecciones
- Prueba de aglutinación de látex rápida (2 minutos), sencilla, sensible y específica para la identificación y confirmación de colonias de infección
- Se puede utilizar para obtener resultados rápidos de falsos positivos y proporcionar una indicación temprana de un posible fallo en el proceso de producción.
- Se puede utilizar para detectar colonias antes de la identificación bioquímica completa y puede sustituir los métodos tradicionales de aglutinación de anticuerpos.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Prueba de aglutinación de látex | |
2 min |
Listeria spp. | |
50 pruebas |