Learn More
Fisherbrand™ Paquetes de centrífuga de sobremesa GT2
La centrífuga de sobremesa Fisherbrand™ GT2 de tamaño medio proporciona velocidad y versatilidad, alcanzando 4238 x g para separaciones rápidas y eficaces
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 101.70000kg
Código de producto. 15818722
  • 9085.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-11-2025
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Centrífuga de sobremesa de tamaño medio con velocidad (hasta 4238 x g) y versatilidad, pero que ocupa un espacio mínimo en el laboratorio
  • Hay disponibles versiones con ventilación y refrigeración con descenso rápido de la temperatura
  • Incluye un rotor TX-400 con adaptadores para 36 tubos cónicos de 15 ml o 16 de 50 ml, ideal para aplicaciones de cultivo celular
  • Funcionamiento sencillo con tan solo pulsar un botón gracias a los protocolos preestablecidos
  • Interfaz de pantalla retroiluminada con opciones de varios idiomas
  • Cambio rápido de rotor con solo pulsar un botón gracias al sistema de intercambio de rotores Auto-Lock™
  • Revestimiento de la cruz del rotor resistente a la corrosión y lubricante
  • Equipadas con tapa de biocontención ClickSeal™
  • Limpieza con guantes y toallitas, admite el uso de detergente
  • Dos años de garantía
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico