Learn More
Microspec™ Non Sterile Sterile Cribbar Sample Bottles (Volume: 250mL)
Ideal for water sampling for either microbiological or chemical analysis
Marca: Microspec™ P8
Detalles adicionales : Peso : 3.90000kg
Descripción
- Para muestreo, pruebas de potabilidad, Legionella spp, especies patógenas e indicadoras
- Frascos achaparrados que facilitan el muestreo sencillo desde puntos de drenaje bajos
- Incorporan cuellos de diámetro ancho para facilitar el muestreo y el pipeteo
- Los tapones son a prueba de manipulación
- Estables en la mesa
- Rectangulares para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento limitado
- Frasco achaparrado para facilitar el muestreo
- Cuellos anchos para facilitar el muestreo y el pipeteo
- Cuello desplazado del centro para facilitar el muestreo de conexiones de salida cercanas
Especificaciones
Sí | |
Rosca | |
Temperatura ambiente | |
Desechables | |
Frascos para muestreo de microbiología con etiqueta | |
250 mL | |
Muestreo | |
Polipropileno | |
250 mL | |
2,874 in | |
3,347 in | |
31 g |
Azul | |
Verde | |
Ninguno | |
Reino Unido | |
Estéril | |
281 g | |
Sí | |
140 | |
250 mL | |
73 mm | |
85 mm |