Learn More
Hornos mufla Nabertherm
Nabertherm furnaces are perfect all-rounder for research and laboratory applications. They are manufactured from expertly finished, high quality materials and are easy to operate. The insulation out of non-classified fibre materials permits energysaving operation and fast heating times due to low heat storage and thermalconductivity.
Marca: Nabertherm L-032K1RN1
Detalles adicionales : Peso : 20.00000kg
Descripción
- Calefacción de los dos lados mediante placas cerámicas calefactoras con elemento calefactor integrado protegido frente a gases y salpicaduras y fácil de reemplazar
- Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
- Carcasa de lámina de acero inoxidable texturizado
- Equipado con una puerta batiente (L) o una puerta elevadora (LT)
- Carcasa doble para temperaturas externas bajas y alta estabilidad
- Entrada de aire ajustable integrada en la puerta, salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Se suministra con el controlador B410, con cuatro programas y cinco rampas programables libremente, o con el C450, con 10 programas ajustables libremente y 20 segmentos
- Ambos controladores tienen integrada una interfaz USB y ofrecen una pantalla de texto sin formato en diferentes idiomas
- Hay disponibles tamaños de horno y escalas de temperatura alternativos bajo petición