Learn More
Invitrogen™ Kit de purificación de ADN de microbioma PureLink™
Permite una rápida purificación de ADN microbiano y de huésped de alta calidad a partir de una amplia variedad de tipos de muestras, incluidas muestras complejas como las heces y suelos
Marca: Invitrogen™ A29790
235.34 EUR hasta el 2024-06-29
Use el código promocional "21620" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
El kit de purificación de ADN de microbioma Invitrogen™ PureLink™ utiliza la probada tecnología de columnas de centrifugación PureLink™ para obtener sólidas producciones de ADN purificado listo para PCR, secuenciación u otras aplicaciones posteriores. El enfoque de triple lisis altamente eficaz, la eliminación rápida de inhibidores y su versatilidad hacen que PureLink sea el kit definitivo para proyectos de investigación de microbioma, así como para programas destinados a la detección rápida de bacterias patógenas en varias muestras.Características del producto:
- Lisis eficaz de todos los microorganismos (incluidas especies duraderas con paredes celulares más gruesas y complejas) mediante una combinación de rotura mecánica, por calor y química con microesferas especializadas
- Eliminación de compuestos inhibidores mediante precipitación utilizando un novedoso tampón de limpieza
- Protocolos optimizados para numerosas muestras biológicas
- Recuperación de ADN de alta pureza compatible con las habituales aplicaciones posteriores, como qPCR y secuenciación de última generación
Certifications
Certificados de análisis para cada lote
Servicio Técnico
Rendimiento del producto garantizado durante un año a partir de la fecha de venta
Especificaciones
Columna de centrifugación | |
Columna de centrifugación | |
Bacteria, Muestras bucales, Células, Alimentos y medio ambiente, Host DNA from Stool, Swabs (Buccal, Vaginal, Skin, Rectal, or Environmental), Cells, Food and Environmental | |
Microbial and host DNA | |
No compatible con alto rendimiento | |
Temperatura ambiente | |
≤25 μg |
• Tampón de lisis S1, 1 x 40 ml • Potenciador de lisis S2, 1 x 5 ml • Tampón de limpieza S3, 1 x 12,5 ml • Tampón de unión S4, 1 x 45 ml • Concentrado de tampón S5, 1 x 13 ml • Tampón de elución S6, 1 x 5 ml • Columnas de centrifugación PureLink con tubos de recogida, 50 columnas y tubos • Tubos de recogida PureLink, 100 tubos • Tubos de microesferas*, 50 tubos que contienen microesferas especializadas * se envía en una caja separada. Almacenar a temperatura ambiente. |
|
Mini | |
50 to 200 μL | |
Secuenciación de próxima generación, PCR en tiempo real, PCR | |
1 kit | |
Up to 55 min. (Including sample homogenization) | |
Buccal/Vaginal/Skin/Rectal/Environmental Swab: 1 swab Microbial Culture: ≤5 mL Saliva: ≤2 mL Soil: ≤2 g Stool: ≤2 g Urine: ≤10 mL |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.