Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para muestreo de agua Sterilin™
398.52 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
293.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
293.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 ml
500 ml
1000 ml
Forma:
Cuadrada
Rectángulo
Redondo
Descripción:
Con dosis de 120 mg/l
Con dosis de 20 mg/l
Sin dosis
Material:
PET
Poliestireno
Descripción
Obtenga muestras cómodamente de agua clorada o no clorada para análisis microbiológicos con los frascos para muestreo de agua Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.
- Disponibles fabricados con:
- Poliestireno flexible
- PETG resistente no tóxico
- NOVEDAD: tereftalato de polietileno (PRT) ligero para mejorar la manipulación
- Vacíos o predosificados con tiosulfato de sodio
- Los frascos de poliestireno y PETG cuentan con etiquetas codificadas por colores para una diferenciación más sencilla:
- Azul: dosificados
- Verde: sin dosificación
- A prueba de manipulación para garantizar la integridad de las muestras
- Números de lote para una trazabilidad completa
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Nivel de dosis de 20 mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una baja concentración de cloro
- Nivel de dosis de 120mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una alta concentración de cloro
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Natural |
Descripción | Con dosis de 20 mg/l |
Material | PET |
N.º por caja | 108 |
Esterilidad | Irradiados con gamma |
Forma | Cuadrada |
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |