Learn More
SI-Analytics™ Valorador TitroLine™ 7500 KF TRACE M2
Aumente la precisión con la pantalla a todo color de alta visibilidad y los métodos estándar para diferentes aplicaciones. El valorador TitroLine™ 7500 KF trace M2 SI Analytics™ posee las características generales de valoración, pero ofrece un rendimiento mejorado.
Marca: SI-Analytics™ 285220870
Descripción
- La pantalla a todo color se puede ver fácilmente desde lejos y desde ángulos extremos
- Almacene los resultados a través del puerto USB (formato PDF y CSV)
- Incluye métodos estándar para diferentes aplicaciones (valoración, valor de blanco, reactivo componente 1 o 2)
- El soporte de valoración gestiona la adición de disolvente y la muestra valorada extracción
- Exactitud: 0,3 % a 1 mg de agua
- Incluye: Valorador KF culombimétrico, alcance de suministro: unidad de valorador, electrodo generador TZ 1752 sin diafragma, soporte de valoración TM 235 KF con agitador y bomba integrados, recipiente de valoración TZ 1754, electrodo micro-doble de platino KF 11
Especificaciones
RS232 | |
Pantalla a todo color | |
Software para PC TitriSoft 3.0 | |
TitroLine 7500 KF trace M2 | |
15,3 cm |
De 1 ppm a 5 % (de 10 μg a 100 mg) | |
Culombimetría KF, número de bromo | |
Valorador KF culombimétrico, alcance de suministro: unidad de valorador, electrodo generador sin diafragma, soporte de valoración con agitador y bomba integrados, recipiente de valoración, electrodo micro-doble de platino | |
De 10 °C a 40 °C | |
29,6 cm |