Learn More
Applied Biosystems™ Kit de extracción de ácido nucleico PrepSEQ™ para análisis alimentarios y medioambientales
Kit de extracción de ácido nucleico PrepSEQ™ para análisis alimentarios y medioambientales
Marca: Applied Biosystems™ 4480466
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
Descripción
El kit de extracción de ácido nucleico PrepSEQ™ produce muestras de ADN bacteriano de alta calidad para la detección basada en PCR de una amplia gama de muestras de alimentos y ambientales. La cantidad y la calidad del ADN pueden influir en gran medida en el éxito del proceso de análisis de la muestra y en la calidad general del resultado final. Las muestras alimentarias y ambientales pueden ser difíciles de procesar porque a menudo contienen inhibidores de PCR. Para los laboratorios que buscan obtener mejores resultados de PCR en tiempo real y mejorar la eficiencia general, el kit de extracción de ácido nucleico PrepSEQ™ cubre estas necesidades.Preparación automatizada de muestras para ensayos basados en PCR
Preparación de muestras alimentarias y ambientales de alto rendimiento
Los ensayos bacterianos basados en PCR se han convertido en una herramienta importante en las pruebas medioambientales y de seguridad alimentaria. El kit de extracción de ácido nucleico Applied Biosystems PrepSEQ™ prepara ADN bacteriano de alta calidad de muestras alimentarias y ambientales para efectuar pruebas basadas en PCR mediante la extracción basada en gránulos magnéticos. En combinación con el procesador automatizado de partículas magnéticas de pocillos profundos MagMAX™ Express-96, esta solución optimizada permite a los laboratorios preparar una amplia gama de muestras con una capacidad de procesamiento de hasta cientos de muestras por cada turno de ocho horas.
Flujo de trabajo optimizado
Su protocolo fácil de usar y aprender simplifica la integración del kit de extracción de ácido nucleico PrepSEQ™ en el flujo de trabajo del laboratorio. Se puede utilizar el mismo protocolo en una amplia gama de muestras, y el instrumento MagMAX™ Express-96 automatiza muchos de los pasos del flujo de trabajo para reducir el tiempo de intervención del usuario.
Una solución completa
El kit de extracción de ácido nucleico PrepSEQ™ forma parte de una solución totalmente integrada y completa para pruebas alimentarias y medioambientales. Se ha verificado el rendimiento del kit para la realización de pruebas alimentarias y medioambientales con los kits de detección microbiana MicroSEQ™, el sistema rápido de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7500 y el software RapidFinder™ Express.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Solo para análisis de muestras de alimentos y medioambientales.