Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC™ 700603™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca: Thermo Scientific™ R4603074
323.00 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El asa puede suspenderse en medio líquido, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 o sembrase por estrías directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco asas por paquete.
Especificaciones
700603TM* | |
Klebsiella pneumoniae, subesp. pneumoniae | |
Organismo para control de calidad Culti-Loops | |
Control de calidad cualitativo | |
K6 [CCUG 45421, LMG 20218, MCV37 |
Klebsiella pneumoniae subesp. pneumoniae | |
Culti-Loops | |
Bacilos gramnegativos | |
5 asas/paquete |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.