Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Salmonella enterca subsp. enterca serovar Typhimurium ATCC™ 13311™
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Marca: Thermo Scientific™ R4716100
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Descripción
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 13311™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
- Listo para la rehidratación
- Para su uso en procedimientos de control de calidad
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación
Especificaciones
13311TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Bacilos gramnegativos | |
100 pruebas/kit | |
NCTC74 |
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 13311™ | |
Media Broth | |
Control de calidad cuantitativo | |
100 pruebas/kit |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.