Learn More
Thermo Scientific™ Bacillus licheniformis ATCC™ 12759™ Remel™, Culti-Loops™
Marca: Thermo Scientific™ R4601233
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Descripción
El asa puede disolverse en un medio líquido, líquido de rehidratación del conjunto aeróbico Culti-Loops, n.º de referencia R4631000 o sembrarse por estría directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos. Las MycoBacti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados.
Información de órdenes
Los productos Culti-Loop están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y envasados con cinco asas por paquete. Cada Mycobacti-Loop está sellada individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presenta un asa por paquete. Los productos BactiDisk constan de 10 discos empaquetados por vial.
Certifications
Culti-Loops cuentan con el marcado CE.
Especificaciones
Bacillus licheniformis | |
12759™* | |
Culti-Loop | |
WDCM00034, [ATCC 11560, Damodaron P-8, LMG 7560, NRS 1415, Vitek #200148] |
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.